Documenti fondamentali
LIF945292092
Life Chemicals Inc.
N-{2-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Iupac Name
N-[2-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10-4-2-3-5-11(10)15-7-9-6-14-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
SENIMHNFLVMDJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)