Documenti fondamentali
LIF945291269
Life Chemicals Inc.
2-chloro-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.04
Numero MDL:
Iupac Name
chloro(4-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI
FMQMNKWDDJUULQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)