Documenti fondamentali
LIF945291095
Life Chemicals Inc.
2-methoxy-3-methylbutan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methoxy-3-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChI
ORBDGFSVVFALPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)