Documenti fondamentali
LIF945291019
Life Chemicals Inc.
6-(3-fluorophenoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.2
Numero MDL:
Iupac Name
6-(3-fluorophenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-2-1-3-10(6-8)15-11-5-4-9(13)7-14-11/h1-7H,13H2
InChI
ZEDOBTDHLFLYOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)