LIF514347025
Life Chemicals Inc.
3-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2-hydroxy-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c14-9(15)5-6-13-10(16)7-3-1-2-4-8(7)12-11(13)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,17)(H,14,15)
InChI
IKWWAVVLXMHYLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)