Documenti fondamentali
LIF509446848
Life Chemicals Inc.
2-[1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 777.10
SKU del venditore: F8881-7768-250MG
CHF 777.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 777.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
SKU del venditore: F8881-7768-250MG
CHF 777.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-7(2)5-13-6-8(4-12-13)9-3-10(9)11(14)15/h4,6-7,9-10H,3,5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
IOIRLXQTYQZJQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)