Documenti fondamentali
LIF509445164
Life Chemicals Inc.
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 367.60
500 MG
CHF 526.20
1 G
CHF 795.30
2.5 G
CHF 1’551.90
SKU del venditore: F2167-1689-250MG
CHF 367.60
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 367.60
500 MG
CHF 526.20
1 G
CHF 795.30
2.5 G
CHF 1’551.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.61
Numero MDL:
SKU del venditore: F2167-1689-250MG
CHF 367.60
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-2H-1,2,3-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4.ClH/c1-2-8-9(7-1)5-3-6-4-5;/h1-2,5-6H,3-4H2;1H
InChI
XGAZBPMTNDYGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)