Documenti fondamentali
LIF491378842
Life Chemicals Inc.
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O.2ClH/c11-6-8-7-2-1-5-12-9(7)3-4-10(8)13;;/h1-5,13H,6,11H2;2*1H
InChI
XDWNOVILGQGLQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)