Documenti fondamentali
LIF491378820
Life Chemicals Inc.
2-aminobenzo[d]thiazol-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-3-4(10)1-2-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI
PIERIBXILPXPFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)