Documenti fondamentali
LIF491378817
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-oxopiperazin-1-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl (3-oxo-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-8(12)6-10-4-3-9-7(11)5-10/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
InChI
VIOSDRGKHPPMFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)