Documenti fondamentali
LIF466082928
Life Chemicals Inc.
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10FN/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI
AEHIVNSTDRLJBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)