Documenti fondamentali
LIF459291135
Life Chemicals Inc.
(1-(3-aminopropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol sesquihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.76
Numero MDL:
Iupac Name
(1-(3-aminopropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol sesquihydrochloride
Inchi Code
1S/2C6H12N4O.3ClH/c2*7-2-1-3-10-4-6(5-11)8-9-10;;;/h2*4,11H,1-3,5,7H2;3*1H
InChI
LFOQXRIAIXGAMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)