Documenti fondamentali
LIF448693545
Life Chemicals Inc.
N,N,4-trimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,5-naphthyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.28
Numero MDL:
Iupac Name
N,N,4-trimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,5-naphthyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-8-7-10(14(2)3)13-9-5-4-6-12-11(8)9/h7,12H,4-6H2,1-3H3
InChI
TUCJVSSPXFDHMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)