Documenti fondamentali
LIF448278256
Life Chemicals Inc.
N,N'-(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl)bis(3-phenylpropanamide)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.5
Numero MDL:
Iupac Name
N-{2,2-dimethyl-3-[(3-phenylpropanoyl)amino]propyl}-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C23H30N2O2/c1-23(2,17-24-21(26)15-13-19-9-5-3-6-10-19)18-25-22(27)16-14-20-11-7-4-8-12-20/h3-12H,13-18H2,1-2H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChI
GGSMVWUEZPIRJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)