Documenti fondamentali
LIF444784716
Life Chemicals Inc.
benzo[d]thiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 205.10
500 MG
CHF 326.00
1 G
CHF 534.00
2.5 G
CHF 1’081.30
5 G
CHF 1’958.80
10 G
CHF 3’713.80
SKU del venditore: F9995-2628-250MG
CHF 205.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 205.10
500 MG
CHF 326.00
1 G
CHF 534.00
2.5 G
CHF 1’081.30
5 G
CHF 1’958.80
10 G
CHF 3’713.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.34
Numero MDL:
SKU del venditore: F9995-2628-250MG
CHF 205.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H13NO2S/c1-18-11-8-6-10(7-9-11)14(17)15-16-12-4-2-3-5-13(12)19-15/h2-9,14,17H,1H3
InChI
IBZWNCTWDYZBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)