LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
Scegli un formato
SKU del venditore: F9995-0137-250MG
CHF 305.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F9995-0137-250MG
CHF 305.20
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)