LIF444784396
Life Chemicals Inc.
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: F2185-0076-250MG
CHF 294.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2185-0076-250MG
CHF 294.80
Iupac Name
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-7(2)10-12-11(15-13-10)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7,14H,1-2H3
InChI
JIAKSCRPRKEHHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)