Documenti fondamentali
LIF432341501
Life Chemicals Inc.
1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-7-3-4(6(9)10)2-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI
YHDZDIPQCVCIJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)