Documenti fondamentali
LIF432341471
Life Chemicals Inc.
2-(4-methoxyphenoxy)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
InChI
YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)