LIF432341234
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: F0307-0377-250MG
CHF 76.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F0307-0377-250MG
CHF 76.40
Iupac Name
2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H9ClN2OS/c11-4-9(14)13-10-7(5-12)6-2-1-3-8(6)15-10/h1-4H2,(H,13,14)
InChI
IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)