Documenti fondamentali
LIF372157750
Life Chemicals Inc.
[2-morpholin-4-yl-2-(3-thienyl)ethyl]amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 426.10
500 MG
CHF 589.90
1 G
CHF 827.80
SKU del venditore: F2186-0562-250MG
CHF 426.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 426.10
500 MG
CHF 589.90
1 G
CHF 827.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.32
Numero MDL:
SKU del venditore: F2186-0562-250MG
CHF 426.10
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-2-(3-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2OS/c11-7-10(9-1-6-14-8-9)12-2-4-13-5-3-12/h1,6,8,10H,2-5,7,11H2
InChI
BAADONCRQFJDEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)