Documenti fondamentali
LIF372156830
Life Chemicals Inc.
3-(2-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 327.30
500 MG
CHF 549.60
1 G
CHF 948.70
2.5 G
CHF 1’858.70
SKU del venditore: F2158-0479-250MG
CHF 327.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 327.30
500 MG
CHF 549.60
1 G
CHF 948.70
2.5 G
CHF 1’858.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.4
Numero MDL:
SKU del venditore: F2158-0479-250MG
CHF 327.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}-1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O5S2/c1-20-10-3-5-11(6-4-10)22(18,19)15-13-14-9(8-21-13)2-7-12(16)17/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
LUYUYNXNVLCHPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)