LIF372156525
Life Chemicals Inc.
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: F2147-1104-250MG
CHF 297.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2147-1104-250MG
CHF 297.40
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c14-11(13-4-8(5-13)12(15)16)7-1-2-9-10(3-7)18-6-17-9/h1-3,8H,4-6H2,(H,15,16)
InChI
ZGUPFVVRYMQLHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)