Documenti fondamentali
LIF372156507
Life Chemicals Inc.
5-methoxy-2-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-methoxy-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-4-7-3-5(10-2)6(9)8-4/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI
HNRXBZSZNOSWGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)