Documenti fondamentali
LIF372156375
Life Chemicals Inc.
2-(3-methylisoxazol-5-yl)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-5-isoxazolyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-5-4-6(2-3-8)9-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI
CSLLGOLBQFQBMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)