Documenti fondamentali
LIF372155667
Life Chemicals Inc.
4-chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.81
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H16ClN3OS/c14-10-2-1-3-11-12(10)16-13(19-11)15-4-5-17-6-8-18-9-7-17/h1-3H,4-9H2,(H,15,16)
InChI
QNPOVLRCARIUDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)