LIF372155361
Life Chemicals Inc.
N-methyl-N-[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]glycine
Scegli un formato
SKU del venditore: F2145-0725-250MG
CHF 340.30
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2145-0725-250MG
CHF 340.30
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
{methyl[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4S2/c1-13(6-9(14)15)11-12-10-7(18-11)4-3-5-8(10)19(2,16)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
VKEFLERFAUNWNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)