LIF372154443
Life Chemicals Inc.
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: F2135-0328-250MG
CHF 280.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F2135-0328-250MG
CHF 280.50
Iupac Name
(1-benzyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c14-8-10-6-12-11(15)13(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,14H,7-8H2,(H,12,15)
InChI
IIQWCVZBUKMFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)