Documenti fondamentali
LIF372153859
Life Chemicals Inc.
N-benzyl-5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 298.70
500 MG
CHF 500.20
1 G
CHF 856.40
2.5 G
CHF 1’672.80
SKU del venditore: F2020-0489-250MG
CHF 298.70
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 298.70
500 MG
CHF 500.20
1 G
CHF 856.40
2.5 G
CHF 1’672.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.35
Numero MDL:
SKU del venditore: F2020-0489-250MG
CHF 298.70
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H14N2OS/c1-18-12-7-8-14-13(9-12)17-15(19-14)16-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI
ZEIIQWUVDVGXOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)