Documenti fondamentali
LIF372152995
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3
InChI
XODBBWCMOHPBMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)