Documenti fondamentali
LIF372152440
Life Chemicals Inc.
2-Bromo-cyclohexane-1,3-dione
Scegli un formato
250 MG
CHF 102.40
SKU del venditore: F0848-0301-250MG
CHF 102.40
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 102.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.02
Numero MDL:
SKU del venditore: F0848-0301-250MG
CHF 102.40
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C6H7BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h6H,1-3H2
InChI
UBUJDMSDEQBNTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)