Documenti fondamentali
LIF242634037
Life Chemicals Inc.
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 461.20
500 MG
CHF 648.40
1 G
CHF 908.40
2.5 G
CHF 1’776.80
5 G
CHF 2’643.90
SKU del venditore: F1957-0094-250MG
CHF 461.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 461.20
500 MG
CHF 648.40
1 G
CHF 908.40
2.5 G
CHF 1’776.80
5 G
CHF 2’643.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero MDL:
SKU del venditore: F1957-0094-250MG
CHF 461.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-5-8-3-2-4-10-9(8)11-6-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
VZADIUQKUVWTSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)