Documenti fondamentali
LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 274.00
500 MG
CHF 456.00
1 G
CHF 726.40
2.5 G
CHF 1’414.10
SKU del venditore: F1957-0087-250MG
CHF 274.00
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 274.00
500 MG
CHF 456.00
1 G
CHF 726.40
2.5 G
CHF 1’414.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.2
Numero MDL:
SKU del venditore: F1957-0087-250MG
CHF 274.00
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
InChI
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)