Documenti fondamentali
LIF189457662
Life Chemicals Inc.
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.17
Numero MDL:
Iupac Name
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
Inchi Code
1S/C8H8F3N3/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)14-7(12)13/h1-4H,(H4,12,13,14)
InChI
UNZKIANEZWFDER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)