Documenti fondamentali
KEYH98CD500A
Key Organics / BIONET
benzyl 4-(cyanomethylidene)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.3
Numero MDL:
Punto di fusione
72 - 73
Iupac Name
benzyl 4-(cyanomethylene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c16-9-6-13-7-10-17(11-8-13)15(18)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-6H,7-8,10-12H2
InChI
FTVWOQKTVKETOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NF-0215
Melting Point
72 - 73
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NF-0215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)