Documenti fondamentali
KEYH93E4A754
Key Organics / BIONET
1-bromo-3-[(2-bromo-1-ethoxyethoxy)methyl]benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.04
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-((2-bromo-1-ethoxyethoxy)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C11H14Br2O2/c1-2-14-11(7-12)15-8-9-4-3-5-10(13)6-9/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI
DQXJNSWQVXVGAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -18C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AT-0061
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AT-0061
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)