Documenti fondamentali
KEYH57C56103
Key Organics / BIONET
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
Scegli un formato
500 MG
CHF 538.30
1 G
CHF 835.30
5 G
CHF 2’402.80
SKU del venditore: SS-5262-500MG
CHF 538.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 538.30
1 G
CHF 835.30
5 G
CHF 2’402.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.96
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-5262-500MG
CHF 538.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,6-dibromo-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI
USYTVKWBJWAZBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5262
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)