Documenti fondamentali
KEYH305DA308
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Peso molecolare:
279.12
Numero MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(3-(methylthio)phenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Inchi Code
1S/C12H14BNO4S/c1-14-7-11(15)17-13(18-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)19-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI
UYOUZFXQPKCASA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AP-0041
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)