Documenti fondamentali
KEYH14DE4A0A
Key Organics / BIONET
pentacosanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.67
Numero MDL:
Iupac Name
pentacosanoic acid
Inchi Code
1S/C25H50O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27/h2-24H2,1H3,(H,26,27)
InChI
MWMPEAHGUXCSMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-35339
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-35339
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)