KEYH14DE3500
Key Organics / BIONET
1-phenylpiperazine; ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: 1R-0720-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 1R-0720-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate compound with 1-phenylpiperazine (1:1)
Inchi Code
1S/C10H14N2.C6H7F3O3/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h1-5,11H,6-9H2;2-3H2,1H3
InChI
KFTHRFFGKTVJKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)