Documenti fondamentali
KEYH042EEC00
Key Organics / BIONET
{2-[dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]phenyl}methanol
Scegli un formato
500 MG
CHF 89.80
1 G
CHF 103.30
5 G
CHF 245.80
SKU del venditore: AS-2210-500MG
CHF 89.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 89.80
1 G
CHF 103.30
5 G
CHF 245.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.42
Numero MDL:
SKU del venditore: AS-2210-500MG
CHF 89.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[dimethyl(2-thienyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H16OSSi/c1-16(2,13-8-5-9-15-13)12-7-4-3-6-11(12)10-14/h3-9,14H,10H2,1-2H3
InChI
HVCAKKVDVSHFOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2210
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)