Documenti fondamentali
KEY947336222
Key Organics / BIONET
4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-12-7-11-6-9(12)8-2-4-10-5-3-8/h2-7H,1H3
InChI
ZWLBMRNNVPKPCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5104
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)