Documenti fondamentali
KEY771306129
Key Organics / BIONET
methyl (3R)-3-hydroxynonanoate
Scegli un formato
500 MG
CHF 1’040.80
1 G
CHF 1’634.80
SKU del venditore: SS-4970-500MG
CHF 1’040.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 1’040.80
1 G
CHF 1’634.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4970-500MG
CHF 1’040.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (R)-3-hydroxynonanoate
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13-2/h9,11H,3-8H2,1-2H3/t9-/m1/s1
InChI
KHCQOQFCKCGHHU-SECBINFHSA-N
Purity
99%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4970
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4970
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)