KEY771306085
Key Organics / BIONET
2-[(E)-[(4-sulfanylphenyl)imino]methyl]phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: JS-3051-500MG
CHF 373.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: JS-3051-500MG
CHF 373.30
Iupac Name
(E)-2-(((4-mercaptophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H11NOS/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-14-11-5-7-12(16)8-6-11/h1-9,15-16H/b14-9+
InChI
SQVORBMHKMUYHO-NTEUORMPSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)