Documenti fondamentali
KEY771306050
Key Organics / BIONET
2-(2-phenoxyacetamido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(phenoxyacetyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(10-20-11-6-2-1-3-7-11)16-13-9-5-4-8-12(13)15(18)19/h1-9H,10H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChI
RKNMVALGNSLQQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3004
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)