Documenti fondamentali
KEY508730433
Key Organics / BIONET
1-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.3
Numero MDL:
P. ebollizione
129C (1 mmHg)
Punto di fusione
39-44
Iupac Name
1-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15/h1-7,14H,8-12H2/b7-4+
InChI
WGEIOMTZIIOUMA-QPJJXVBHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GF-0118
Boiling point
129C (1 mmHg)
Melting Point
39-44
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)