Documenti fondamentali
KEY466133707
Key Organics / BIONET
5-acetyl-2-{[(4-chlorophenyl)methyl]amino}-6-methylpyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.76
Numero MDL:
Iupac Name
5-acetyl-2-[(4-chlorobenzyl)amino]-6-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H14ClN3O/c1-10-15(11(2)21)7-13(8-18)16(20-10)19-9-12-3-5-14(17)6-4-12/h3-7H,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI
DHRUAPIDNGQQFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-332S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-332S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)