Documenti fondamentali
KEY466133254
Key Organics / BIONET
(E)-methoxy({[4-(morpholin-4-yl)-3-nitrophenyl]methylidene})amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-3-nitrobenzaldehyde O-methyloxime
Inchi Code
1S/C12H15N3O4/c1-18-13-9-10-2-3-11(12(8-10)15(16)17)14-4-6-19-7-5-14/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3/b13-9+
InChI
GWKZTWNYILHMHW-UKTHLTGXSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-1121
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-1121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)