Documenti fondamentali
KEY466133220
Key Organics / BIONET
2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]1,8-naphthyridine-8-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.22
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H7F6N5O/c14-12(15,16)6-3-8(13(17,18)19)22-10-5(6)1-2-9-21-7(4-24(9)10)11(25)23-20/h1-4H,20H2,(H,23,25)
InChI
UITZKGDNMRCOKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0239
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0239
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)