Documenti fondamentali
KEY466133158
Key Organics / BIONET
3-bromo-5-methoxy-2-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-2-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H15BrO5/c1-21-13-5-3-11(4-6-13)16(20)10-23-17-12(9-19)7-14(22-2)8-15(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3
InChI
CBVIYQPWPYGFOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-639
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-639
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)